missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTERFD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534532

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15315461

  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

A suggested positive control is human testis tissue lysate. PA5-34532 can be used with blocking peptide PEP-1575.

MTERFD3 Polyclonal antibody specifically detects MTERFD3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MTERFD3
Polyclonal
Unconjugated
MTERF2
1700007D05Rik; mitochondrial transcription termination factor 2; Mitochondrial transcription termination factor-like protein; MTERF domain containing 3; mTERF domain-containing protein 3, mitochondrial; MTERF2; Mterfd3; mTERFL; mTERF-like; RGD1311836; Transcription termination factor 2, mitochondrial
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
74238, 80298
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q49AM1, Q8BKY8
MTERF2
An 18 amino acid peptide near the amino terminus of human MTERFD3
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote