Learn More
MTHFS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530565
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13495057
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (85%), Rat (85%), Rhesus Monkey (95%), Bovine (85%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MTHFS Polyclonal antibody specifically detects MTHFS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTHFS
Polyclonal
Unconjugated
Mthfs
1110034I12Rik; 2310020H23Rik; 5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase; 5,10-methenyl-tetrahydrofolate synthetase; 5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase); 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase; AI119695; FLJ30410; HsT19268; methenyl-THF synthetase; Mthfs
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10588
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.75 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P49914
Mthfs
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 7 and 203 of Human MTHFS