Learn More
MTM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517972
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11335943
  • 534.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine and mouse based on sequence homology.
MTM1 Polyclonal antibody specifically detects MTM1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTM1
Polyclonal
Unconjugated
MTM1
AF073996; CG2; CNM; fb19c01; hypothetical protein LOC560881; im:6903724; mKIAA4176; Mtm; MTM1; MTMX; myotubularin; myotubularin 1; Myotubularin-like protein; phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase; Phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase; wu:fb19c01; X-linked myotubular myopathy gene 1; XLMTM; zgc:123266
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
17772, 4534
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13496, Q9Z2C5
MTM1
Synthetic peptide sequence (SSPSQMMPHVQTHF) corresponding to the C-terminus amino acids of MTM1
100 μg
Primary
Human, Mouse