Learn More
MTMR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA527748
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13431907
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (96%), Zebrafish (82%), Chicken (95%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MTMR2 Polyclonal antibody specifically detects MTMR2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTMR2
Polyclonal
Unconjugated
MTMR2
6030445P13Rik; CMT4B; CMT4B1; KIAA1073; Mtmr2; myotubularin related protein 2; myotubularin-related protein 2; Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase; phosphatidylinositol-3-phosphatase; phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase; phosphoinositide-3-phosphatase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8898
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q13614
MTMR2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 417 and 643 of Human MTMR2