Learn More
MTNR1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519109
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11377083
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine and mouse based on sequence homology.
MTNR1A Polyclonal antibody specifically detects MTNR1A in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTNR1A
Polyclonal
Unconjugated
MTNR1A
mel1a melatonin receptor; mel1a receptor; Mel-1A-R; melatonin receptor 1A; melatonin receptor type 1A; MelR; MR; MT1; Mtnr1a
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
114211
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P49218
MTNR1A
Synthetic peptide sequence (SLKYDKLYSSKNS) corresponding to the internal amino acids of MTNR1A
100 μg
Primary
Rat