Learn More
CRYM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543759
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506222
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: AHINAVGASR PDWRELDDEL MKEAVLYVDS QEAALKESGD VLLSGAEIFA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Goat: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 93%
CRYM Polyclonal antibody specifically detects CRYM in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CRYM
Polyclonal
Unconjugated
CRYM
CDK108; Crym; crystallin mu; crystallin, mu; DFNA40; ketimine reductase mu-crystallin; mu-crystallin homolog; Mu-crystallin-like protein; NADP-regulated thyroid-hormone binding protein; NADP-regulated thyroid-hormone-binding protein; similar to Mu-crystallin homolog (NADP-regulated thyroid-hormone binding protein); THBP; thiomorpholine-carboxylate dehydrogenase
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
1428
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q14894
CRYM
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CRYM