Learn More
MUC13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532937
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13434609
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gorilla (92%) Gibbon (85%).
MUC13 Polyclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MUC13
Polyclonal
Unconjugated
MUC13
114/A10; 14/A10; AI159736; Cell surface antigen 114/A10; down-regulated in colon cancer 1; DRCC1; Lrrp; Ly64; Lymphocyte antigen 64; Muc-123; MUC13; MUC-13; mucin 13; mucin 13, cell surface associated; mucin 13, epithelial transmembrane; mucin-13; NJ-1; RECC; UNQ6194/PRO20221
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56667
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9H3R2
MUC13
Synthetic 13 amino acid peptide from extracellular domain of human MUC13.