Learn More
MUC5AC Monoclonal Antibody (2-12M1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA135705
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11525012
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MUC5AC Monoclonal antibody specifically detects MUC5AC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUC5AC
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P98088
MUC5AC
Mucin isolated from ovarian cyst fluid.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2-12M1
Unconjugated
MUC5AC
2210005L13Rik; gastric mucin; LeB; lewis B blood group antigen; LOW QUALITY PROTEIN: mucin-5AC; major airway glycoprotein; MGM; MUC5; MUC5AC; MUC-5AC; mucin; mucin 5, subtypes A and C; mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric; mucin 5ac; mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming; mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene; mucin-5 subtype AC, tracheobronchial; Mucin-5AC; TBM; Tracheobronchial mucin
Mouse
purified
RUO
4586
4° C