Learn More
MUC13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523249
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13237408
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MUC13 Polyclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUC13
Polyclonal
Unconjugated
MUC13
114/A10; 14/A10; AI159736; Cell surface antigen 114/A10; down-regulated in colon cancer 1; DRCC1; Lrrp; Ly64; Lymphocyte antigen 64; Muc-123; MUC13; MUC-13; mucin 13; mucin 13, cell surface associated; mucin 13, epithelial transmembrane; mucin-13; NJ-1; RECC; UNQ6194/PRO20221
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56667
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q9H3R2
MUC13
A portion of amino acids 480-512 of human Mucin 13