Learn More
MUC2 Monoclonal Antibody (996/1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA512345
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11334623
  • 499.00 € / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-12345 targets Mucin 2 in IHC (P), ICC/IF and FACS applications and shows reactivity with human and mouse samples. The MA5-12345 immunogen is mUC2 tandem repeat peptide.
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MUC2
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q02817, Q80Z19
MUC2
MUC2 tandem repeat peptide
500 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
996/1
Unconjugated
MUC2
2010015E03Rik; colonic mucin; HH-Muc; intestinal mucin-2; MCM; MLP; muc2; MUC-2; mucin 2; mucin 2, intestinal/tracheal; mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming; mucin-2; mucin-like protein; secreted gel-forming mucin; SMUC; wnn
Mouse
Protein G
RUO
17831, 4583
4° C