missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Monoclonal Antibody (M53), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific MA511240

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11394403

  • 518.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-11240 targets Mucin 2 in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-11240 immunogen is recombinant protein encoding 5 tandem repeats of the human MUC2 apomucin.

MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

MUC2
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q02817
MUC2
Recombinant protein encoding 5 tandem repeats of the human MUC2 apomucin
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
M53
Unconjugated
MUC2
2010015E03Rik; colonic mucin; HH-Muc; intestinal mucin-2; MCM; MLP; muc2; MUC-2; mucin 2; mucin 2, intestinal/tracheal; mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming; mucin-2; mucin-like protein; secreted gel-forming mucin; SMUC; wnn
Mouse
Protein A
RUO
4583
4° C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote