Learn More
MUC3 Monoclonal Antibody (1143/B7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA512350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11344623
  • 514.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-12350 targets Mucin 3 in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-12350 immunogen is mUC3 tandem repeat peptide.
MUC3 Monoclonal antibody specifically detects MUC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MUC3
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q02505
MUC3A
MUC3 tandem repeat peptide
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin)
1143/B7
Unconjugated
MUC3A
A630081J09Rik; intestinal mucin; Intestinal mucin-3A; MUC3; MUC3A; MUC-3A; mucin 3; mucin 3, intestinal; mucin 3A; mucin 3A, cell surface associated; Mucin-3; mucin-3A; RIKEN cDNA A630081J09 gene
Mouse
Protein A
RUO
4584
4° C