Learn More
TRPML1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA146474
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10292434
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The target sequence has 85% sequence homology with monkey and 78% sequence homology with bovine. Suggested positive control: mouse brain protein.
TRPML1 Polyclonal antibody specifically detects TRPML1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TRPML1
Polyclonal
Unconjugated
MCOLN1
2210015I05Rik; MCLN1; Mcoln1; MCOLN1 mucolipin 1; MG-2; MGC7172; ML1; ML4; MLIV; MST080; MSTP080; Mucolipidin; mucolipidosis type IV protein; mucolipin 1; mucolipin-1; Transient receptor potential channel mucolipin 1; Transient receptor potential-mucolipin 1; TRPML1; TRP-ML1; TRPM-L1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
288371, 57192, 94178
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1.0 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q99J21, Q9GZU1
MCOLN1
Synthetic peptide corresponding to residues 500-580 of a C-terminal portion of mouse Mucolipin-1. [Swiss-Prot# Q99J21]
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat