Learn More
Munc13-4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530883
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13455387
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431, mouse lung. Predicted reactivity: Mouse (87%), Rat (91%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Munc13-4 Polyclonal antibody specifically detects Munc13-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Munc13-4
Polyclonal
Unconjugated
Unc13d
2610108D09Rik; FHL3; HLH3; HPLH3; Jinx; likely ortholog of H. sapiens unc-13 homolog D (UNC13D); mFLJ00067; munc 13-4; Munc13-4; Protein unc-13 homolog D; unc-13 homolog D; unc-13 homolog D (C. elegans); Unc13d
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201294, 70450
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
B2RUP2, Q70J99
Unc13d
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 8 and 222 of Human Munc 13-4
100 μL
Primary
Human, Mouse