missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Munc13-4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518281

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11346253

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Munc13-4 Polyclonal antibody specifically detects Munc13-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Munc13-4
Polyclonal
Unconjugated
Unc13d
2610108D09Rik; FHL3; HLH3; HPLH3; Jinx; likely ortholog of H. sapiens unc-13 homolog D (UNC13D); mFLJ00067; munc 13-4; Munc13-4; Protein unc-13 homolog D; unc-13 homolog D; unc-13 homolog D (C. elegans); Unc13d
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
201294
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q70J99
Unc13d
Synthetic peptide sequence (KQASQHALRPAP) corresponding to the C-terminus amino acids of UNC13D
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote