Learn More
MUPP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 422700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10221563
  • 465.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MUPP1 Polyclonal antibody specifically detects MUPP1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUPP1
Polyclonal
Unconjugated
MPDZ
AI225843; B930003D11Rik; DKFZp781P216; FLJ25909; FLJ34626; FLJ90240; HYC2; LOW QUALITY PROTEIN: multiple PDZ domain protein; MPDZ; Multi-PDZ domain protein 1; multiple PDZ domain crumbs cell polarity complex component; multiple PDZ domain protein; Mupp1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
17475
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q8VBX6
MPDZ
Synthetic peptide derived from the C-terminal region of mouse MUPP1