missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSI1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA130152

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11546922

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-30152 detects Musashi 1 from rat, human, mouse samples.

MSI1 Polyclonal antibody specifically detects MSI1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MSI1
Polyclonal
Unconjugated
MSI1
fb40b12; hypothetical protein LOC541389; m-Msi-1; ms1; msi1; msi1b; Msi1h; Musahi1; musashi homolog 1; Musashi homolog 1(Drosophila); musashi RNA binding protein 1; musashi RNA binding protein 1b; musashi RNA-binding protein 1; musashi1; musashi-1; RNA-binding protein Musashi homolog 1; RNA-binding protein Musashi homolog 1 L+35bp; RNA-binding protein Musashi homolog 1 Long; RNA-binding protein Musashi homolog 1b; wu:fb40b12; zgc:103751; zMsi1
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
17690, 259272, 4440
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O43347, Q61474, Q8K3P4
MSI1
Reacts with residues 5-21 [APQPGLASPDSPHDPCK] of the human, mouse and rat Musashi 1 protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote