missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLH1 Monoclonal Antibody (164C819), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA141246

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11559822

  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This peptide sequence is 93% homologous to mouse and dog MLH1. Suggested positive control: Daudi cell lysate.

MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MLH1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
P40692
Mlh1
A synthetic peptide corresponding to amino acids 387-403 DSREQKLDAFLQPLSKP of human MLH1
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Western Blot
164C819
Unconjugated
Mlh1
1110035C23Rik; AI317206; AI325952; AI561766; COCA2; colon cancer, nonpolyposis type 2; DNA mismatch repair protein Mlh1; DNA mismatch repair protein Mlh1-like protein; FCC2; hMLH1; HNPCC; HNPCC2; I79_014127; MGC5172; mismatch repair protein 1; MLH1; MLH-1; mutL homolog 1; mutL homolog 1 (E. coli); mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2; mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli); mutL protein homolog 1
Mouse
Protein G
RUO
4292
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote