Learn More
Myc Tag Monoclonal Antibody (Myc.A7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA121316
253.65 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11543923
  • 267.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-21316 detects N-terminal or C-terminal Myc tagged fusion proteins. MA1-21316 may be stored at 4° C short term. Add 0.05% sodium azide if desired. For long term storage, store at -20° C, avoiding freeze/thaw cycles.
Myc Tag Monoclonal antibody specifically detects Myc Tag in Tag samples. It is validated for ChIP Assay, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Myc Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
P01106
MYC
Synthetic peptide: EQKLISEEDL (Myc).
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Tag
ChIP Assay, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Myc.A7
Unconjugated
MYC
46-0603; AU016757; avian myelocytomatosis viral oncogene homolog; bHLHe39; c Myc; class E basic helix-loop-helix protein 39; cmyc; c-Myc; c-myc epitope tag; c-myc proto-oncogene; MRTL; MYC; Myc protein; Myc proto-oncogene protein; Myc Tag; Myc2; MYCC; myc-related translation/localization regulatory factor; myelocytomatosis oncogene; Niard; Nird; Proto-oncogene c-Myc; R95025; R950-25; transcription factor p64; v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog; v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
Mouse
Protein A
RUO
4609