missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAB2, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16160508
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16160508 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16160508 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00004665B01P.50ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NAB2 protein.

This gene encodes a member of the family of NGFI-A binding (NAB) proteins, which function in the nucleus to repress transcription induced by some members of the EGR (early growth response) family of transactivators. NAB proteins can homo- or hetero-multimerize with other EGR or NAB proteins through a conserved N-terminal domain, and repress transcription through two partially redundant C-terminal domains. Transcriptional repression by the encoded protein is mediated in part by interactions with the nucleosome remodeling and deactylase (NuRD) complex. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq

Sequence: MHRAPSPTAEQPPGGGDSARRTLQPRLKPSARAMALPRTLGELQLYRVLQRANLLSYYETFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMATKPLHVRRLQKALREWATNPGLFSQPVPAVPVSSIPLFKISETAGTRKGSMSNGHGSPGEKAGSARSFSPKSPLELGEKLSPLPGGPGAGDPRIWPGRSTPESDVGAGGEEEAGSRWDWGWSRPTGARDGTPACLGRVWMDICRLWGHVQG

Spezifikation

Antigen NAB2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NAB2 protein.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen NAB2
Gen-Zugriffsnummer BC007756.2
Gen-Alias MADER/MGC75085
Gensymbole NAB2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NAB2 (AAH07756.1, 1 a.a. ∼ 241 a.a) full-length human protein.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4665
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.