Learn More
Nek2 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 20, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen Nek2
Klon 20
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610593
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610594
150 μg
650.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reversible protein phosphorylation is critical for progression through the cell cycle and mitosis. In Aspergillus nidulans, the nima gene (neveritosis) encodes a protein kinase that is essential for mitosis. Three human genes (nek1, 2, and 3 [Nima-related kinase]) with significant homology to the A. nidulans nima have been reported. The nek2 gene encodes a protein of 445 amino acids and, like its fungal homolog, its expression is regulated throughout the cell cycle. In Hela cells, Nek2 activity and expression are low during M and G1 phases of the cell cycle. However, both parameters increase during S phase and mitosis. In addition, Nek2 phosphorylates protein substrates exclusively at serine and threonine residues. Thus, like its fungal homolog, Nek2 may be a crucial element in controlling the cell's entry into S phase and mitosis.
This antibody is routinely tested by western blot analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
Spezifikation
Nek2
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
Nima Related Kinase 2
20
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.