missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nestin Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 25/NESTIN, BD

Artikelnummer. 15810879
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15810879 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15810879 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 561231

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The cytoskeleton consists primarily of core structural proteins that include microfilaments, microtubules, and intermediate filaments (IFs). IFs contain more than 50 distinct proteins that are organized into six different subtypes: Type I/II keratins expressed in epithelia, type III vimentin/desmin, type IV neurofilament proteins, type V nuclear lamins, and type VI nestin expressed primarily in embryonic cells. Nestin has a conserved core region (amino acids 7 to 314), which contains an α helical domain that is involved in coiled-coil assembly of IFs. The C-terminal region of nestin is similar to type IV IFs, since it contains highly charged amino acids, many glutamate residues, and an 11 amino acid repeat motif. Nestin is expressed in the cerebrum during embryonic development, in the cerebellum during early postnatal development, and in dermatomal cells and myoblasts during myogenesis. In vitro, nestin forms homodimers and homotetramers, but not IFs, and can co-assemble with type III vimentin and type IV internexin proteins. Thus, nestin is a core IF protein that is essential for proper cytoskeletal formation during neurogenesis and myogenesis.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nestin
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 25/NESTIN
Konjugat PerCP-Cyanine5.5
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rat Nestin aa. 402-604 Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.