missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NXF3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530700

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13475207

  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Chimpanzee (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

NXF3 Polyclonal antibody specifically detects NXF3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

NXF3
Polyclonal
Unconjugated
NXF3
Nuclear RNA export factor 3; NXF3; RGD1564923; TAPL3; TAPL-3; TAP-like protein 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56000
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.95 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9H4D5
NXF3
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 292 and 524 of Human NXF3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote