Learn More
OAT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15338104
  • 464.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OAT Polyclonal antibody specifically detects OAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OAT
Polyclonal
Unconjugated
OAT
AI194874; GACR; gyrate atrophy; HOGA; OAT; OATASE; OKT; ornithine aminotransferase; ornithine aminotransferase (gyrate atrophy); Ornithine aminotransferase, hepatic form; Ornithine aminotransferase, mitochondrial; Ornithine aminotransferase, renal form; Ornithine delta-aminotransferase; ornithine-delta-aminotransferase; ornithine--oxo-acid aminotransferase; ornithine-oxo-acid aminotransferase; rOAT; testicular tissue protein Li 130
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
18242, 4942, 64313
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P04181, P04182, P29758
OAT
KLH conjugated synthetic peptide between 27-55 amino acids from the N-terminal region of human OAT
400 μL
Primary
Human, Mouse, Rat