Learn More
Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 331511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10373133
  • 516.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Occludin
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q16625, Q28269, Q61146, Q6P6T5
OCLN
GST fusion protein consisting of the C-terminal region (∽150aa) of human occludin.
100 μg
Primary
Canine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ
Immunocytochemistry
OC-3F10
FITC
OCLN
AI503564; BLCPMG; Occludin; occludin 1B; Ocl; Ocln; phosphatase 1, regulatory subunit 115; PPP1R115; tight junction protein occludin; tight junction structural protein
Mouse
Protein A
RUO
100506658, 18260, 403844, 83497
4° C, store in dark