Learn More
OCT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537883
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15534821
  • 466.00 € / 150 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse, rat, dog and cow based on sequence homology.
OCT6 Polyclonal antibody specifically detects OCT6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OCT6
Polyclonal
Unconjugated
POU3F1
6-Oct; LOW QUALITY PROTEIN: POU domain, class 3, transcription factor 1; Oct6; Oct-6; octamer binding factor oct6; octamer-binding protein 6; Octamer-binding transcription factor 6; octoamer transcription factor-6; octomer-6; Otf6; OTF-6; POU class 3 homeobox 1; POU domain transcription factor SCIP; POU domain, class 3, transcription factor 1; POU3F1; Scip; suppressed cAMP-inducible POU; Test1; Testes-1; Tst1; Tst-1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5453
-20°C
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q03052
POU3F1
Peptide with sequence C-HHALHEDGHEAQLE, from the internal region of POU3F1