missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TENM3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA519003

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11316983

  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology.

TENM3 Polyclonal antibody specifically detects TENM3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

TENM3
Polyclonal
Unconjugated
TENM3
2610100B16Rik; FLJ10474; FLJ10886; KIAA1455; MCOPCB9; mKIAA1455; odd Oz/ten-m homolog 3; odz, odd Oz/ten-m homolog 3; Odz1; Odz3; ODZ3-like protein; protein Odd Oz/ten-m homolog 3; Ten-3; Tenascin-M3; teneurin transmembrane protein 3; Teneurin-3; TENM3; Ten-m3; testicular tissue protein Li 195; TNM3
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
55714
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9P273
TENM3
Synthetic peptide sequence (NNPASKIHDVKDY) corresponding to the internal amino acids of ODZ3
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote