missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR68 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA112713

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11566082

  • 574.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Western blot should be visualized using a high sensitivity secondary/substrate system (i.e SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate). A suggested positive control for this product is OGR1 transfected cell lysate.

GPR68 Polyclonal antibody specifically detects GPR68 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GPR68
Polyclonal
Unconjugated
GPR68
BB131428; Brgr1; Brgrb; G protein-coupled receptor 68; GPR12A; Gpr68; G-protein coupled receptor 68; Ogr1; OGR-1; ovarian cancer G protein-coupled receptor, 1; ovarian cancer G-protein coupled receptor 1; Sphingosylphosphorylcholine receptor
Rabbit
Protein A/G
RUO
8111
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Neutralization, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
Q15743
GPR68
Recombinant protein corresponding to human OGR1 (GPR68) protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote