Learn More
OR11H4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSR00008W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11534893
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water. Centrifuge to remove any insoluble material.
Putative odorant receptor. Multi-pass membrane protein. Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Spezifikation
Spezifikation
OR11H4
Polyclonal
OR11H4
Olfactory receptor OR14-36. GENE NAME: OR11H4
Rabbit
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry
Unconjugated
Q8NGC9
OR11H4
A synthetic peptide from c-terminal region of human olfactory receptor
RUO
390442
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized