missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OMD Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530978

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13405487

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A549, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (84%), Rat (85%), Bovine (87%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

OMD Polyclonal antibody specifically detects OMD in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OMD
Polyclonal
Unconjugated
OMD
Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin; KSPG osteomodulin; Omd; OSAD; Osteoadherin; osteoadherin proteoglycan; osteomodulin; SLRR2C; UNQ190/PRO216; UNQ190/PRO216SLRR2C
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27047, 4958
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O35103, Q99983
OMD
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 174 and 402 of Human OMD
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote