Learn More
HTRA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12838032
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is U937 cell lysate. PA5-20010 can be used with blocking peptide PEP-0130.
HTRA2 Polyclonal antibody specifically detects HTRA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HTRA2
Polyclonal
Unconjugated
HTRA2
AI481710; High temperature requirement protein A2; HtrA serine peptidase 2; HtrA2; HtrA-like serine protease; mnd2; motor neuron degeneration 2; OMI; Omi stress-regulated endoprotease; PARK13; protease, serine, 25; Prss25; Serine protease 25; serine protease HTRA2, mitochondrial; serine protease OMI; serine proteinase OMI
Rabbit
Ion-exchange chromatography
RUO
27429
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O43464
HTRA2
A peptide corresponding to 16 amino acids near the C-terminus of human Omi.