Learn More
Opsin 5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534041
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15372331
  • 470.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Dog, Bovine, Elephant, Horse, Rabbit (100%) Gibbon, Mouse (94%) Bat (81%).
Opsin 5 Polyclonal antibody specifically detects Opsin 5 in Canine, Equine, Human, Non-human Primate, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Opsin 5
Polyclonal
Unconjugated
OPN5
DJ402H5.1; G protein-coupled receptor 136; Gpr136; G-protein coupled receptor 136; G-protein coupled receptor PGR12; GRP136; Neuropsin; OPN5; opsin 5; opsin-5; Pgr12; TMEM13; Transmembrane protein 13
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100055886, 100353027, 100856777, 221391
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q6U736
OPN5
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human OPN5.
50 μg
Primary
Canine, Equine, Human, Non-human Primate, Rabbit