Learn More
Opticin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544262
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15596422
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LSDNLLDSIP GPLPLSLRSV HLQNNLIETM QRDVFCDPEE HKHTRRQLED Sequence homology: Cow: 77%; Dog: 100%; Guinea Pig: 85%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 85%; Pig: 100%; Rabbit: 92%; Rat: 100%; Zebrafish: 83%
Opticin Polyclonal antibody specifically detects Opticin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Opticin
Polyclonal
Unconjugated
OPTC
dermatan sulfate proteoglycan 3; dspg3; Oculoglycan; OPT; Optc; optcl; opticin; SLRP; SLRP protein; small leucine-rich repeat protein; small leucine-rich repeat protein (SLRP); wu:fb81a05; zgc:101047
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
26254
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UBM4
OPTC
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human OPTC