missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OR4C45 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546558

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15527212

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: PTSFPTDKAV TVFCTLFTPM LNPLIYTLKN KEVKNVIKKL WKQIMTTDDK Sequence homology: Dog: 77%; Human: 100%; Rat: 77%

OR4C45 Polyclonal antibody specifically detects OR4C45 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OR4C45
Polyclonal
Unconjugated
OR4C45
olfactory receptor 4C45; olfactory receptor family 4 subfamily C member 45; olfactory receptor, family 4, subfamily C, member 45; OR4C45
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
403257
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
A6NMZ5
OR4C45
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human OR4C45
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote