missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OR6V1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA524544

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13212239

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

OR6V1 Polyclonal antibody specifically detects OR6V1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OR6V1
Polyclonal
Unconjugated
OR6V1
GPR138; Olfactory receptor 6V1; olfactory receptor family 6 subfamily V member 1; olfactory receptor OR7-3; olfactory receptor, family 6, subfamily V, member 1; OR6V1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
346517
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8N148
OR6V1
KLH conjugated synthetic peptide between 242-270 amino acids from the C-terminal region of human OR6V1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote