Learn More
OR7E5P Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539705
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15576571
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
OR7E5P
Polyclonal
Unconjugated
OR7E5P
OR7E5P
A synthetic peptide derived from the internal region of human OR7E5P
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Olfactory receptor family 7 subfamily E member 5 pseudogene
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
219445
-20°C