Learn More
Orexin A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Chicken Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA19583
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11528681
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-9583 detects Orexin A in human, mouse, and rat samples. PA1-9583 has been successfully used in ELISA procedures. PA1-9583 immunogen is a synthetic peptide corresponding to amino acids 1-13 (AQPLPDCCRQKTC) of human Orexin A.
Orexin A Polyclonal antibody specifically detects Orexin A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Orexin A
Polyclonal
Unconjugated
HCRT
HCRT; Hcrt1; Hcrt2; Hypocretin; Hypocretin (orexin) neuropeptide; hypocretin neuropeptide precursor; hypocretin-1; Hypocretin-2; NRCLP1; orexin; orexin A; orexin B; orexin-A; Orexin-B; ORX; OX; PPORX; PPOX; prepro-orexin
Chicken
Affinity chromatography
RUO
15171, 25723, 3060
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA
0.5 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O43612, O55232, O55241
HCRT
Synthetic peptide corresponding to amino acids 1-13 of human Orexin A.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgY