Learn More
Orexin Receptor 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533839
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15342721
  • 472.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Dog, Horse, Pig (100%) Elephant, Bovine (94%) Marmoset, Panda (88%) Bat (81%).
Orexin Receptor 1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin Receptor 1 in Canine, Human, Non-human Primate, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Orexin Receptor 1
Polyclonal
Unconjugated
HCRTR1
Hcrt receptor 1; Hcrtr1; Hctr1; hypocretin (orexin) receptor 1; hypocretin receptor 1; hypocretin receptor type 1; hypocretin receptor-1; Orexin a receptor; orexin receptor 1; orexin receptor type 1; orexin receptor-1; Orexin-1 receptor; OX1 receptor; OX1R; ox-1-R; ox1-R; OX-R1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100855896, 3061, 387287
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O43613, O97661
HCRTR1
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human HCRTR1 / Orexin Receptor 1.
50 μg
Primary
Canine, Human, Non-human Primate, Porcine