Learn More
Orexin Receptor 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533837
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15342651
  • 518.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Bovine, Rabbit, Pig, Platypus (100%).
Orexin Receptor 1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin Receptor 1 in Bovine, Human, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Orexin Receptor 1
Polyclonal
Unconjugated
HCRTR1
Hcrt receptor 1; Hcrtr1; Hctr1; hypocretin (orexin) receptor 1; hypocretin receptor 1; hypocretin receptor type 1; hypocretin receptor-1; Orexin a receptor; orexin receptor 1; orexin receptor type 1; orexin receptor-1; Orexin-1 receptor; OX1 receptor; OX1R; ox-1-R; ox1-R; OX-R1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100352294, 25593, 282248, 3061
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O43613, P56718, Q0GBZ5
HCRTR1
Synthetic 14 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human HCRTR1 / Orexin Receptor 1.
50 μg
Primary
Bovine, Human, Rabbit, Rat