Learn More
ORMDL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13212109
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, rat and Xenopus and zebrafish based on sequence homology.
ORMDL3 Polyclonal antibody specifically detects ORMDL3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ORMDL3
Polyclonal
Unconjugated
ORMDL3
2810011N17Rik; AI315223; ORM1-like 3 (S. cerevisiae); ORM1-like protein 3; ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3; Ormdl3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
66612, 94103
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8N138, Q9CPZ6
ORMDL3
KLH conjugated synthetic peptide between 53-81 amino acids from the central region of human ORMDL3
400 μL
Primary
Human, Mouse