Learn More
ODC1 Monoclonal Antibody (MP16-2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA513485
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11394853
  • 473.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-13485 targets Ornithine Decarboxylase in IHC (F) applications and shows reactivity with Human, mouse, and Rat samples. The MA5-13485 immunogen is a synthetic hexadecapeptide (KPDEKYYSSSIWGPTC) (aa345-360) from rat ODC.
ODC1 Monoclonal antibody specifically detects ODC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
ODC1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P00860, P09057, P11926
Odc1
A synthetic hexadecapeptide (KPDEKYYSSSIWGPTC) (aa345-360) from rat ODC
500 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Frozen)
MP16-2
Unconjugated
Odc1
MGC103389; Odc; ODC1; Ornithine decarboxylase; ornithine decarboxylase 1; ornithine decarboxylase, structural 1; Ornitine decarboxylase
Mouse
Protein G
RUO
18263, 24609, 4953
4° C