missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530111

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13494647

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: Jurkat, Raji, K562. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (97%), Rabbit (97%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

OSBP Polyclonal antibody specifically detects OSBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OSBP
Polyclonal
Unconjugated
Osbp
1110018F06Rik; AW559088; HGNC:8503; Kiaa4220; mKIAA4220; OSBP; OSBP1; oxysterol binding protein; oxysterol-binding protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5007
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P22059
Osbp
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 571 and 786 of Human OSBP
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote