Learn More
OSMR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537911
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15504851
  • 466.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OSMR Polyclonal antibody specifically detects OSMR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OSMR
Polyclonal
Unconjugated
OSMR
IL-31 receptor subunit beta; IL-31R subunit beta; IL-31RB; IL-31R-beta; interleukin-31 receptor subunit beta; MGC150626; MGC150627; MGC75127; oncostatin M receptor; oncostatin receptor; oncostatin-M specific receptor beta subunit; oncostatin-M specific receptor subunit beta; oncostatin-M-specific receptor subunit beta; OSMR; Osmrb; PLCA1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
9180
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q99650
OSMR
Peptide with sequence C-QIHGEQLDPHVT, from the internal region of OSMR