Learn More
OSTC Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15372791
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset (100%) Mouse, Rat, Hamster, Panda, Bovine, Dog, Pig, Opossum, Xenopus (94%).
OSTC Polyclonal antibody specifically detects OSTC in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
OSTC
Polyclonal
Unconjugated
OSTC
2310008M10Rik; 5730557H03Rik; DC2; HDCMD45P; HSPC307; Hydrophobic protein HSF-28; oligosaccharyltransferase complex non-catalytic subunit; oligosaccharyltransferase complex subunit; oligosaccharyltransferase complex subunit (non-catalytic); oligosaccharyltransferase complex subunit OSTC; Ostc; ostc {ECO:0000250; RGD1560708; UniProtKB:Q9NRP0}
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
58505
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9NRP0
OSTC
Synthetic 17 amino acid peptide from N-Terminus of human OSTC.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate