Learn More
Osteocalcin Rabbit anti-Bovine, Canine, Human, Non-human primate, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA185752
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11593701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This antibody does not react with chicken, mouse or rat. This antibody is suitable for staining cultured human osteoblasts after fixation with 2% formaldehyde and permeabilization.
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.
Spezifikation
Spezifikation
Osteocalcin
Polyclonal
BGLAP
BGLAP
Human osteocalcin.
RUO
281646, 403762, 632
4°C or -20°C if preferred
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
P02820, P81455, P02818
Rabbit
250 μL
Primary
Bovine, Canine, Human, Non-human Primate