Learn More
OTOR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547558
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15528052
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
OTOR Polyclonal antibody specifically detects OTOR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OTOR
Polyclonal
Unconjugated
OTOR
CDRAP; FDP; Fibrocyte-derived protein; melanoma inhibitory activity-like protein; MIA; MIAL; MIAL1; Otor; Otoraplin; UNQ3054/PRO9873
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
56914, 57329
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9JIE3, Q9NRC9
OTOR
E. coli-derived recombinant human Otoraplin/OTOR Val18-Glu128
100 μg
Primary
Human, Mouse