missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTUD6B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531961

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13406487

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (86%), Rat (85%), Rhesus Monkey (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

OTUD6B Polyclonal antibody specifically detects OTUD6B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OTUD6B
Polyclonal
Unconjugated
OTUD6B
2600013N14Rik; AU015433; CGI-77; Deubiquitinase OTUD6B; DUBA5; DUBA-5; ortholog of human CGI-77; OTU domain containing 6B; OTU domain-containing protein 6B; Otud6b; RGD1310024
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51633
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8N6M0
OTUD6B
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 89 and 293 of Human OTUD6B
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote