missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ovalbumin Monoclonal Antibody (3G2E1D9,3D5F4A8,3G1E1D9), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515307

490.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11365283

  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-15307 targets OVA in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Tag samples. The MA5-15307 immunogen is ovalbumin.

Ovalbumin Monoclonal antibody specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Ovalbumin
Monoclonal
Unconjugated
OVAL
Allergen Gal d II; clade (ovalbumin); egg albumin; Gal d 2; member 14; OVA; OVAL; Ovalbumin; ovalbumin (SERPINB14); plakalbumin; serpin peptidase inhibitor; SERPINB14; unnamed protein product
Mouse
Purified
RUO
396058
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
3G2E1D9,3D5F4A8,3G1E1D9, 3D5F4A8, 3G1E1D9
ascites with 0.03% sodium azide
P01012
OVAL
Ovalbumin
100 μL
Primary
Chicken
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote