missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ovarian Carcinoma Antigen Monoclonal Antibody (OV632), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA135740

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11565032

  • 473.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Ovarian Carcinoma Antigen Monoclonal antibody specifically detects Ovarian Carcinoma Antigen in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation

Spezifikation

Ovarian Carcinoma Antigen
Monoclonal
Unconjugated
gynecologic tumor; ovarian carcinoma; ovary cancer
human ovarian serous cystodenocarcinoma fluid
1 mL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen)
OV632
PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG2b
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote