Learn More
OVOL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541619
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15574912
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: PKVFLVKRRS LGVSVRSWDE LPDEKRADTY IPVGLGRLLH DPPEDCRSDG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%
OVOL2 Polyclonal antibody specifically detects OVOL2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OVOL2
Polyclonal
Unconjugated
OVOL2
1700108N11Rik; 1810007D21Rik; EUROIMAGE566589; hOvo2; MOVO; M-OVO; movo2; M-OVO-A; M-OVO-B; MOVO-B zinc finger protein; MOVO-C zinc finger protein; OVO homolog-like 2; ovo like zinc finger 2; Ovo2; OVOL2; ovo-like 2; ovo-like 2 (Drosophila); ovo-like zinc finger 2; PPCD1; transcription factor Ovo-like 2; Zfp339; zinc finger OVO2; Zinc finger protein 339; zinc finger protein mOVO; Znf339
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
58495
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9BRP0
OVOL2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human OVOL2